Print…
Caixas de lâminas
Fornecedor: KARTELL
276 277 278
631-9140EA 16.1 EUR
631-9140 631-9141 631-9142
Caixas de lâminas
Lâminas, Caixas e arquivadores
Caixas de lâminas com elevada resistência ao impacto com tampas amovíveis.
  • Ranhuras bem espaçadas, para um manuseamento fácil das lâminas
  • Cada ranhura está numerada, pelo que é possível estabelecer uma correspondência entre as ranhuras e os cartões de índice correspondentes
  • Pinos de localização, permitindo empilhar as caixas
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)