Print…
VWR®, Caixa para lâminas
Fornecedor: VWR Collection
631-9113EA 14.3 EUR
631-9113
VWR®, Caixa para lâminas
Lâminas, Caixas e arquivadores
Esta resistente caixa de duas peças para lâminas de microscópio armazena até 100 lâminas.
  • Todas as ranhuras estão numeradas de acordo com a folha de inventário de lâminas colocada no interior da tampa da caixa
  • Caixa rígida moldada: fixa as lâminas nas ranhuras com entalhe
  • Empilháveis: ideais para armazenamento a longo prazo
The box is made of durable ABS and secured with a rust resistant, nickel plated clasp and hinge pin for storage or transport.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable