Print…
Lupas com suporte e iluminação, vario, varioLED™ e varioLED™ flex
Fornecedor: ESCHENBACH OPTIK
27815 2781
630-2155EA 615 EUR
630-2155 630-2154
Lupas com suporte e iluminação, vario, varioLED™ e varioLED™ flex
Lupas
As lupas com suporte com iluminação da vario são adequadas para utilização nos campos científico e profissional. São particularmente indicadas para trabalho técnico e leitura.
  • Aspheric PXM® lightweight lens, cera-tec® coated for a distortion-free image with edge-to-edge sharpness
  • Segment switching provides a choice between ring illumination and segment illumination for closer inspection of different surface structures
  • Illumination level: approx. 6000 lx (at a working distance of 150 mm)
  • Gooseneck design with protective cover for improved hygiene