Print…
Starter set para registador de dados de temperatura, TL-1D
Fornecedor: ROTRONIC INSTRUMENTS
TL-1D-SET
620-2465EA 73 EUR
620-2465
Starter set para registador de dados de temperatura, TL-1D
Registadores de dados
Este registador de temperatura é ideal para medir e registar a temperatura na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Gama de temperatura: –20 a +70 °C.
  • Design compacto com elevada proteção IP
  • Pilhas de longa duração adequadas (3 anos a um intervalo de registo de 5 min)
  • Tempo de início e paragem programável com o software HW4
  • Inclui software de programação e análise HW4-lite
  • Visor LCD de leitura fácil com alertas visuais
  • Funções estatísticas min./máx./média. através de teclado
Os valores armazenados estão disponíveis para transferência comMais informação do produto