Print…
VWR® Traceable® Ultra, Termómetros com display triplo
Fornecedor: VWR Collection
620-2334EA 98.1 EUR
620-2334 620-2335 620-2336 620-2337 620-2338 620-2339 620-2340
VWR® Traceable® Ultra, Termómetros com display triplo
Termómetros Termómetros Digitais
Digital thermometers are designed to accurately monitor the temperature of fridges, freezers, incubators, water baths or during transport, in one or two different areas with enclosed temperature-buffered sensors or bullet sensors.
  • Alarme inteligente: Alarme visual e sonoro mesmo se a unidade retornar às condições sem alarme
  • O display triplo mostra simultaneamente as temperaturas máximas/mínimas e atuais
  • Indicador de máximo/mínimo
Sondas: 1 ou 2 sensores bala/sondas de 1 ou 2 frascos com glicol atóxico, em duas versões; Frasco de 5 ml ou Micro frascoMais informação do produto