Print…
VWR® Traceable®, Termómetros impermeáveis
Fornecedor: VWR Collection
620-2092EA 55.5 EUR
620-2092 620-2099
VWR® Traceable®, Termómetros impermeáveis
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro impermeável e à prova de choques é um substituto seguro para qualquer instrumento perigoso com mercúrio. A sonda é resistente à maioria dos produtos químicos.
  • Construção à prova de água para aplicações de laboratório húmidas, áreas laváveis e todas as aplicações de campo
  • A memória recupera as temperaturas máxima/mínima
  • Atualizações das leituras a cada segundo
Sonda em aço inoxidável (C×Ø: 203×3,5 mm)
Fornecimento: Fornecido com sonda, cobertura da sonda, pilha de óxido de prata e certificado Traceable®.