Print…
VWR® Traceable®, Termómetro digital, display tripartido
Fornecedor: VWR Collection
620-2032EA 77.5 EUR
620-2032
VWR® Traceable®, Termómetro digital, display tripartido
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro exibe as temperaturas mínima, máxima e atual e captura e exibe a hora e data exatas da ocorrência desses valores mínimos/máximos. Para monitorização de soluções e da temperatura ambiente.
  • Accurate sensor and cable, even under water
  • Maximum/minimum (probe) or ambient temperature
  • Wire-mounting bracket for easy probe placement
Sensor de temperatura ambiente interna e sensor da sonda externa (C×Ø: 38×4,7 mm) com cabo de 1,8 m.
Certificações: Em conformidade com a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
Fornecimento: Mais informação do produto