Print…
Termómetro duplo de infravermelhos e para temperatura interna HACCP, testo 104
Fornecedor: Testo
0560.1040
620-1904EA 149 EUR
620-1904
Termómetro duplo de infravermelhos e para temperatura interna HACCP, testo 104
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro dobrável à prova de água é uma prática ajuda durante a realização precisa de medições de monitorização de produtos alimentares em qualquer altura. É indicado para aplicações no âmbito da produção e armazenamento. Após a utilização, a sonda pode ser dobrada e o instrumento armazenado em segurança até à próxima medição.
  • Reconhecimento automático do valor final graças à função "Auto-HOLD"
  • Memorização dos valores mín./máx.
  • A superfície revestida a borracha garante um manuseamento antiderrapante
* Infrared
** NTC
Weight: 165 g