Print…
VWR®, Ultra-low liquid-in-glass thermometers
Fornecedor: VWR Collection
620-0857EA 153 EUR
620-0857 620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, Ultra-low liquid-in-glass thermometers
Termómetros Analogue Thermometers
Estes termómetros cumprem todos os requisitos de dimensões físicas e precisão.
  • O menisco é visível na devida aplicação de baixa temperatura
  • Com possibilidade de ampliação para maior legibilidade
  • Fundo branco, marcações permanentemente fundidas
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certificações: Conforme NIST e ANSI/SAMA Z236.1-1983
Fornecimento: Supplied with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability.