Print…
VWR® Ultra-High Performance, Pipetas multicanal, mecânicas, de volume variável
Fornecedor: VWR Collection
613-1498EA 1050 EUR
613-1498 613-7070 613-7071 613-7072 613-7073 613-7074 613-7075 613-7076 613-7077
VWR® Ultra-High Performance, Pipetas multicanal, mecânicas, de volume variável
Pipetas Micropipetas
As pipetas VWR® de desempenho ultraelevado oferecem uma precisão e exatidão superiores, com um design ergonómico incomparável e comprovado, leve e durável.
  • A mais baixa força testada no êmbolo
  • Capacidade para pontas universais
  • Roda de ajuste do volume com bloqueio automático
  • Ejeção da ponta através de alavanca e codificação por cores para identificação do volume
  • Calibração e manutenção fáceis no local
  • Totalmente autoclaváveis