Print…
Reservatórios de reagente, descartáveis
Fornecedor: BIOTIX
SR-0025-BWM 63300130 63300133 63300135 63300120 63300121 63300126 63300129 63300124 63300127 63300125 63300128 63300118
613-2857EA 85.2 EUR
613-2857 613-1190 613-1193 613-1191 613-2852 613-2853 BITX63300126 613-2860 BITX63300124 BITX63300127 613-2856 613-2859 613-2850
Reservatórios de reagente, descartáveis
Reservatórios para reagentes
Estes reservatórios de reagentes descartáveis para uso em aplicações de pipetagem multicanal com pipetas de até 12 canais. Disponíveis em PVC branco opaco ou PS de elevada clareza em várias configurações de embalagem.
  • Estéreis ou não estéreis
  • Os lados angulados e o fundo em forma de V permitem a recuperação máxima dos reagentes
  • Todos os reservatórios apresentam linhas internas de volume graduado e bicas nos cantos
  • Certificados livre de DNA, DNase, RNase e endotoxinas (pirogénios)
Fabricados sob controles rigorosos numa instalação com certificação ISO 9Mais informação do produto