Print…
Buretas digitais, Titrette®
Fornecedor: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 1230 EUR
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Buretas digitais, Titrette®
Buretas
De volume variável.
  • Bureta leve e flexível, de design compacto e precisão elevada - titulação precisa dentro dos limites de erro da classe A
  • Funcionamento sem problemas, graças aos grandes botões manuais fáceis de agarrar, que permitem realizar uma titulação sensível gota-a-gota
  • Quatro funções adicionais para uma utilização mais fácil: ajuste com calibração simples, plano de calibração para guardar uma data para a calibração seguinte, poupança de energia com desligamento automático e alteração das definições de casas decimais
  • Fácil de desmontar para
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação,Embalagem sustentável
Certificação ambiental ISO 14001 and ISO 50001