Print…
VWR® Premium Line, Pipetas serológicas
Fornecedor: VWR Collection
612-5504EA 104 EUR
612-5504 612-5505 612-5506 612-5507 612-5521 612-5522 612-5523 612-5539 612-5540 612-5541 612-5542 612-5543 612-5544 612-5545 612-5546 612-5547 612-5548 612-5826 612-5827 612-5828 612-5833 612-5830 612-5834 612-5835 612-5831 612-5836 612-5829 612-5837 612-5832
VWR® Premium Line, Pipetas serológicas
Pipetas Pipetas Serológicas
PS, transparentes, graduadas, não estéreis ou estéreis. Pipetas descartáveis para transferência de líquidos feitas de GPPS (poliestireno geral), em conformidade com USP classe VI.
  • Isentas de Dnase/Rnase, não pirogénicas, não citotóxicas, não hemolítica
  • Satisfazem os requisitos da BST/TSE; sem látex
  • As graduações são calibradas para dispensação precisa dentro de ±2%
  • As pipetas são codificadas por cores de acordo com o seu volume
  • Pipetas estéreis: esterilizadas por irradiação gama SAL 10-6 (ISO11137)
  • Em cada produto é impresso o número de lote para
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M