Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe A, vidro borossilicato, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
32162 32164 32105 32120 32128 32138 32148 32154 32108
612-5022EA 97.9 EUR
612-5022 612-4118 612-5015 612-5017 612-5018 612-5019 612-5020 612-5021 612-5016
Cilindros de medição, formato alto, classe A, vidro borossilicato, BLAUBRAND®
Provetas Provetas graduadas
Vidro borossilicato 3.3, forma alta, classe A, marcação DE-M.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Com marcas a toda a volta nas graduações maiores, marcas e inscrições em esmalte azul de contraste elevado
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788.
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.