Print…
Barquinhos de pesagem descartáveis, VWR®
Fornecedor: VWR Collection
611-0097EA 43.4 EUR
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
Barquinhos de pesagem descartáveis, VWR®
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
De PS, em forma de losango.
  • Com fundo plano grande para que não tombem
  • Termoresistentes até 70 °C
Estes barquinhos flexíveis apresentam superfícies lisas, de modo a ser possível verter as amostras com um mínimo de desperdício. Biologicamente inertes e resistentes a ácidos fracos e diluídos, soluções aquosas, álcoois e bases. Ideais para usar em microondas e analisadores de humidade.
Embalagem: They are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable