Print…
VWR® Premium Series, Balanças de precisão
Fornecedor: VWR Collection
611-4801EA 1310 EUR
611-4801 611-4802 611-4803 611-4804 611-4805 611-4806 611-4807 611-4808 611-4809 611-4810 611-4811 611-4812 611-4813 611-4814 611-4815 611-4816 611-4817 611-4818 611-4819 611-4820 611-4821 611-4822 611-4823 611-4824 611-4825 611-4826 611-4827 611-4828 611-4829 611-4830 611-4831 611-4832 611-4833 611-4834 611-4835 611-4836
VWR® Premium Series, Balanças de precisão
Balanças
Uma seleção de 36 balanças de alto nível que oferece elevada precisão e repetibilidade combinadas com uma operação fácil e intuitiva e um grande ecrã tátil para aplicações em laboratório, definições industriais e educacionais.
  • Resultados muito precisos (tecnologia de pesagem de ponta)
  • Rápidos tempos de estabilização
  • Fácil de limpar e elevada resistência química
  • Painel de controlo com elevada resolução, ecrã tátil e oito opções de idiomas
  • Protecção contra sobrecargas
  • Interface USB tipo C de futuro duradouro
  • Pesagem sob a bancada
  • Transferência de dados como
Mais informação do produto