Print…
Seringa analítica automática portátil, eVol®
Fornecedor: Trajan Scientific and Medical
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 107 EUR
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Seringa analítica automática portátil, eVol®
Seringas Seringas para cromatografia
A eVol® é a junção de dois dispositivos de precisão: um equipamento eletrónico controlado digitalmente e uma seringa analítica com função XCHANGE®. O resultado é um sistema de dispensa de deslocamento positivo controlado digitalmente que pode ser programado para executar uma grande variedade de procedimentos de manuseamento de líquidos de forma reprodutível e exata.
  • Procedimento de manuseamento preciso qualquer que seja o utilizador
  • As seringas analíticas XCHANGE® podem ser fácil e rapidamente substituídas, permitindo a sua utilização exclusiva para
Mais informação do produto