Print…
Adaptadores para tubos de centrífuga de fundo cónico, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS3147-0050
525-0143EA 102 EUR
525-0143
Adaptadores para tubos de centrífuga de fundo cónico, Nalgene®
Tubos Tubos de centrífuga
De PC, autoclaváveis.
  • Estes adaptadores devem ser usados com tubos de centrífuga de fundo cónico Nalgene® (35 ml)
  • Adaptam-se aos rotores de baixa e alta velocidade mais usuais
  • São facilmente removidos dos rotores após a utilização