Print…
Centrífugas de bancada, Megafuge ST1 e ST1R Plus
Fornecedor: Thermo Scientific
75009230 75009270 75009730 75009770 75016026 75016019 75017019 75016025 75016003 75017003
521-3433EA 5420 EUR
521-3433 521-3435 521-3437 521-3439 521-3444 521-3446 521-3447 521-3449 521-3457 521-3458
Centrífugas de bancada, Megafuge ST1 e ST1R Plus
Centrífugas Centrífugas de bancada
As centrífugas de bancada Thermo Scientific™ Megafuge ST1 / ST1R Plus oferecem controles intuitivos, versatilidade e potência.
  • Sistema de rotor de bloqueio automático
  • Sistema de vedação ClickSeal™
  • Tecnologia SMARTSpin™
  • Design que economiza espaço
  • Energia eficiente
Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors. System saves time when switching between applications. Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
A solução de biocontenção sela rapidamente;Mais informação do produto