Print…
Funis de filtração magnéticos
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 443 EUR
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Funis de filtração magnéticos
Funis Funis com filtros de membrana
De polifenilsufona, autoclaváveis.
  • O vedante magnético à prova de fugas permite o manuseamento apenas com uma mão
  • Compatíveis com agentes antiespuma e muitos outros solventes
Para técnicas de filtração por membrana, aplicadas em testes de água.
Área efectiva de filtração: 150 e 300 ml - 9,6 cm²; 500 ml - 13,1 cm²
Ø×A global: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm