Print…
Papéis de filtro quantitativo
Fornecedor: Sartorius
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 16.7 EUR
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Papéis de filtro quantitativo
Filtros Papéis de Filtro Papel de filtro quantitativo
Estes papéis de filtro são feitos de pasta de papel refinada e de linters com um teor de alfa-celulose superior a 98%. Estão cobertos por uma garantia que assegura estarem isentos de quaisquer ácidos residuais, e o seu teor de cinzas é extremamente reduzido. Em resultado disso, estes filtros estão praticamente isentos de cinzas. Todos os papéis de filtro sem cinzas Sartorius se caracterizam por uma elevada resistência no estado húmido e por uma pureza elevada, pelo que estão particularmente indicados para análises quantitativas, funis de Büchner e filtração sob pressão ou a vácuo.