Print…
VWR®, Sistemas de filtração para frascos, High Performance
Fornecedor: VWR Collection
514-0348EA 237 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Sistemas de filtração para frascos, High Performance
Filtros Filtros para Gargalos de Frascos
Concebidas para a preparação de tampões, meios de cultura de tecidos, meios microbiológicos e outros fluidos biológicos. Estes sistemas de filtração de vácuo têm membranas de grande diâmetro para desempenho garantido e máximo rendimento. O design do sistema de filtração para frascos inclui um frasco receptor com um formato ergonómico, com superfícies de preensão moldadas e uma tampa patenteada. O tubo de centrífuga e o sistema de funil permitem ao utilizador filtrar fluídos directamente para um tubo de 15 ou 50 ml.
  • Base com pé Quick-Connect™ ou anel de suporte permite a filtração com