Print…
Funil de filtração
Fornecedor: Sartorius
16307 16316
516-7016EA 341 EUR
516-7016 512-3321
Funil de filtração
Funis Funis com filtros de membrana
Vidro borossilicato, braçadeira de alumínio anodizado, tampa de silicone, autoclavável.
Suporte compacto para facilitar o teste de partículas, contagem de colónias, clarificação e esterilização por filtração.
516-7016: com suporte para filtro de fibra de vidro
512-3321: com suporte para filtro de aço inoxidável revestido a PTFE