Print…
Vacuum filter holders, stainless steel
Fornecedor: Sartorius
16201 16219
512-3300EA 963 EUR
512-3300 512-3301
Vacuum filter holders, stainless steel
Suportes para filtros
Para contagem de colónias e colheita de partículas, especialmente concebido para aplicações em que são relevantes as partículas ou os microrganismos retidos na superfície da membrana filtrante. O suporte de aço inoxidável da membrana garante distribuição uniforme do filtrado.
Autoclavável a 134 °C.
Ø da saída: 10 mm
Constituído: por tampa, pinça e válvula de aço inoxidável.