Print…
Hidróxido de sódio 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
5041.1000EA 59.5 EUR
5041.1000
Hidróxido de sódio 10 mol/l 10 N, AVS TITRINORM
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Titer 9.5 - 10.5 mol/l