Print…

Pyridine-3-sulphonyl chloride ≥98.0% (por GC), LiChropur™ reagente de derivatização, para HPLC, Supelco®

Fornecedor: Merck
Perigo

49432-1G
49432-1GEA 60.1 EUR
49432-1G
Pyridine-3-sulphonyl chloride ≥98.0% (por GC), LiChropur™ reagente de derivatização, para HPLC, Supelco®
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C5H4ClNO2S
Peso Molecular: 177.6088 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03452747
Número CAS: 16133-25-8
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59bd44e8de02374398480881a78eb8141f18dc3b&vid=000df0bf30b2330e5047e0e01cf7535971ca8987&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR