Print…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Fornecedor: Avantor
49008-0004EA 623 EUR
49008-0004 49008-0104 49008-0105 49009-0005 49009-0105 49010-0105 49008-1105 49009-1005 49009-1105 49010-1005 49010-1105 49008-0003 49010-0003 49010-3105 49008-3105 49009-3105 49009-3005 49008-2003 49009-2005 49009-2105 49010-2003 49010-2105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Pontas de pipetas
Adequado para instrumentos robóticos de terceiros Hamilton Microlab Star e Nimbus. Disponível na versão condutora, com ou sem filtro, e na versão com marcação CE-IVD para aplicações de diagnóstico clínico.
  • Fabricadas em condições de salas limpas (salas limpas de classe 8)
  • Controlo de qualidade de ponta
  • Ideais para análises de alto rendimento
  • Tabuleiros com código de barras para identificação automática
  • Embaladas em blister
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star, Nimbus, and other roboticMais informação do produto