Print…
Nicotinamida, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
Sinônimos: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
481907-100GM
481907-100EA 63.6 EUR
481907-100
Nicotinamida, Millipore®
Nicotinamida
Fórmula: C₆H₆N₂O
Peso Molecular: 122.13 g/mol
Ponto de ebulição: 334
Ponto de Fusão: 127…128 °C
Densidade: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 182
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006395
Número CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574