Print…

Sodium cyclamate

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: Sodium N-cyclohexylsulphamate, Sodium N-Cyclohexylsulphamate, N-Cyclohexylsulphamic acid sodium salt

47827
47827.EA 52.1 EUR
47827.
Sodium cyclamate
Sodium cyclamate
Fórmula: C₆H₁₂NNaO₃S
Peso Molecular: 201.22 g/mol
Ponto de Fusão: 265
Número MDL : MFCD00003827
Número CAS: 139-05-9
EINECS: 205-348-9
Merck Index: 12,02770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a672afdfa325c0d8ccf6d85ea0b523dffbee51d8&vid=a672afdfa325c0d8ccf6d85ea0b523dffbee51d8&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR