Print…
Refrigeradores Labtop, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Refrigeradores Labtop, Nalgene®
Caixas Refrigeradores de bancada
Refrigeradores Labtop −20 °C.
PC, azul.
Secção inferior cheia com um gel não tóxico, com pega.
471-0000/471-0001: Irá manter uma temperatura abaixo de –15 °C durante mais de 2 horas.
Dezasseis insertos incluídos convertem orifícios de 1,5 ml para aceitar tubos de 0,5 ou 0,2 ml.
Refrigeradores Labtop 0 °C.
PC, verde.
Secção inferior cheia com um gel não tóxico, com pega.
Modelo 479-3461: mantém a temperatura abaixo de 1 °C durante 5 horas, tampa branca com enchimento de gel.
Modelo 479-3460: mantém a temperatura abaixo de 1 °C durante 3,5 horas, tampa transparente sem enchimento.
Modelos 471-0002/-0Mais informação do produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)