Print…

Sulphadimethoxine 98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

Sinônimos: 4-Amino-N-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide

469760050 469760250 469761000
469760050.EA 26.9 EUR
469760050. 469760250. 469761000.
Sulphadimethoxine 98%
Sulphadimethoxine
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄O₄S
Peso Molecular: 310.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00057345
Número CAS: 122-11-2
EINECS: 204-523-7

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance white to light yellow to cream crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 203°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR