Print…

Sertaconazole nitrate 98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

469250010 469252500
469250010.EA 124 EUR
469250010. 469252500.
Sertaconazole nitrate 98%
Sertaconazole nitrate
Fórmula: C₂₀H₁₅Cl₃N₂OS·HNO₃
Peso Molecular: 500.79 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00918063
Número CAS: 99592-39-9
Merck Index: 13,08539

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 156°C to 165°C
Water ≤1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR