Print…
Iodato de potássio concentrate for dilution to 1/60 mol/l (0.1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
4676.EA 81.74 EUR
4676.
Iodato de potássio concentrate for dilution to 1/60 mol/l (0.1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Iodato de Potássio
Fórmula: KlO₃
Peso Molecular: 214 g/mol
Ponto de Fusão: 560
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011406
Número CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Merck Index: 13,07726
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable