Print…
VWR®, Circuladores com refrigeração
Fornecedor: VWR Collection
462-7033EA 0 EUR
462-7033 462-7035 462-7040 462-7041
VWR®, Circuladores com refrigeração
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Estes circuladores constituem um meio ecológico, conservador de água e fiável de controlar a temperatura de líquidos em tanques abertos ou em sistemas de circuito fechado. Eles permitem um elevado desempenho de refrigeração a baixo custo. Com uma gama de temperaturas de −10 a +40 °C, estão particularmente indicados para muitos processos e aplicações de rotina.
  • Desempenho de refrigeração excepcional e uma ampla gama de temperaturas de −10 a +40 °C
  • Display digital extra-grande para uma leitura fácil da temperatura definida, da taxa de fluxo e/ou da pressão,
Mais informação do produto