Print…
Banho-maria sem agitação, Banho de aço inoxidável, 225B, Aço inoxidável, Capacidade: 25 L, Gama de temperatura: ≤200 °C, L×P×A do banho: 290×500×200 mm, L×P×A: 350×555×256 mm
Fornecedor: HUBER
Banho-maria sem agitação, Banho de aço inoxidável, 225B, Aço inoxidável, Capacidade: 25 L, Gama de temperatura: ≤200 °C, L×P×A do banho: 290×500×200 mm, L×P×A: 350×555×256 mm
Mais info About VWR
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.