Print…
Circuladores de aquecimento, série MAGIO™ MS e MX
Fornecedor: Julabo
9032504 9033506 9033512 9033526
461-1423EA 4454 EUR
461-1423 461-1424 461-1425 461-1426
Circuladores de aquecimento, série MAGIO™ MS e MX
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Banhos com circuladores integrados
A série MAGIO™ de circuladores de aquecimento opera com uma faixa de temperatura de trabalho de 20 a +300 °C e capacidade de aquecimento de até 3 kW. Com a sua potente bomba de pressão/sucção, as unidades MAGIO™ são ideais para aplicações de temperatura externa. Uma ampla gama de acessórios e excelente dinâmica significam que os circuladores MAGIO™ podem ser adaptados de forma modular e individual às aplicações.
  • O programador integrado permite que os perfis de tempo de temperatura sejam executados
  • As peças molhadas de aço inoxidável significam que as