Print…
Banhos-maria e circuladores, em aço inoxidável, Optima™
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 4060 EUR
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Banhos-maria e circuladores, em aço inoxidável, Optima™
Banhos Banhos-maria com agitação
A gama Grant Optima™ consiste em termóstatos de uso geral e desempenho avançado, combinados com banhos em aço inoxidável premium (com válvula de drenagem nos banhos de 12, 18, 26 e 38 litros). A circulação com agitação no banho assegura a excelente estabilidade e uniformidade da temperatura. As unidades também podem ser usadas com os refrigeradores de imersão C1G ou C2G para funcionamento abaixo temperatura ambiente.
  • Gama de temperaturas T100: ambiente +5 a 100 °C. Gama regulável de 0 a 100 °C (o funcionamento abaixo da temperatura ambiente requer
Mais informação do produto