Print…
Circuladores com refrigeração para temperaturas muito baixas
Fornecedor: Julabo
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 24500 EUR
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Circuladores com refrigeração para temperaturas muito baixas
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Circuladores refrigerados de ultrabaixa temperatura para aquecimento e resfriamento. As unidades são adequadas para aplicações de temperatura externa com operação simultânea no tanque do banho. As unidades fornecem capacidades de aquecimento e resfriamento particularmente altas para tempos de aquecimento e resfriamento rápidos, mesmo para sistemas externos de grande volume. Os modelos FP oferecem controle de resfriamento proporcional para garantir desempenho de economia de energia e reduzir a geração de calor para o meio ambiente. Os modelos com a designação W são refrigerados a água. TodosMais informação do produto