Print…
Potássio 200 mg/l em ácido nítrico diluído (de K) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Fornecedor: VWR Chemicals
458302AEA 98.5 EUR
458302A
Potássio 200 mg/l em ácido nítrico diluído (de K) ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
Padrões Cationic Standards Potassium Standards
K em H₂O tr.HNO₃.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise