Print…
Solução ajuste 2, diluída em Ácido Nítrico ARISTAR® para ICP-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
456532EEA 474 EUR
456532E
Solução ajuste 2, diluída em Ácido Nítrico ARISTAR® para ICP-MS
Padrões Cationic Standards Multi-Element Standards
8 Componentes em 2% HNO₃.
8 Elementos 100 mg/l : Ba, Be, Cu, In, Li, Mg, Tl, U
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certificações: Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecimento: Fornecido com certificado de análise