Print…
Acído nítrico 5%, ARISTAR® Calibration_blank_ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
456484NEA 134 EUR
456484N
Acído nítrico 5%, ARISTAR® Calibration_blank_ICP
Acído nítrico
Calibração (blanco) para ICP, 5% de ácido nítrico (HNO3) em água tipo II ASTM
Certificações: Testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Informações de encomenda: Supplied with certificate of analysis.
Fornecimento: Fornecido com dertificado de análise.
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: 87
Ponto de Fusão: -42
Densidade: 1.51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610