Print…
Hólmio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ho2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
455472FEA 426 EUR
455472F 455474H
Hólmio 10.000 mg/l em ácido nítrico diluído (de Ho2O3) ARISTAR® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Holmium Standards
Ho₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Rastreável para SRM de NIST, testado em ISO GUIA 34/ ISO17025 acreditado em laboratório.
Fornecido com certificado de análise