Print…
Muflas tubulares compactas, séries R e RD
Fornecedor: NABERTHERM
RD30A171A R-152L2AN R-152L3AN R-152O2AN R-152O3AN R-252L2AN R-252L3AN R-252O2AN R-252O3AN R-252W2AN3 R-252W3AN3 R-322L2AN R-322L3AN R-322O2AN R-322O3AN R-322W2AN3 R-322W3AN3 R-472L2AN R-472L3AN R-472O2AN R-472O3AN R-472W2AN3 R-472W3AN3 R-572L2AN R-572L3AN R-572O2AN R-572O3AN R-572W2AN3 R-572W3AN3
455-0487EA 3730 EUR
455-0487 455-2064 455-2065 455-2066 455-2067 455-2068 455-2069 455-2070 455-2071 455-2072 455-2073 455-2074 455-2075 455-2076 455-2077 455-2078 455-2079 455-2080 455-2081 455-2082 455-2083 455-2084 455-2085 455-2086 455-2087 455-2088 455-2089 455-2090 455-2091
Muflas tubulares compactas, séries R e RD
Estufas Muflas tubulares
Estas muflas tubulares compactas de bancada com sistemas de controlo integrados podem ser usadas para uma variedade de processos. Equipadas com um tubo de trabalho de cerâmica C 530 e duas tampas em fibra, oferecem uma relação desempenho/preço imbatível. As unidades apresentam exteriores de aço inoxidável texturizado resistente à corrosão. Os modelos R têm uma temperatura máxima de 1200 ou 1300 °C, os modelos RD têm uma temperatura máxima de 1100 ou 1300 °C.
  • Diâmetro do tubo: modelos RD de 15 a 30mm, modelos R de 50 a 120 mm
  • Comprimento aquecido: modelos
Mais informação do produto