Print…

1,4-Dioxano, dry_extra 99.8% Stabilised, AcroSeal®

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: p-Dioxano

450171000
450171000.EA 70 EUR
450171000.
1,4-Dioxano, dry_extra 99.8% Stabilised, AcroSeal®
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1.034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR