Print…
VWR®, Agitador de plataforma basculante
Fornecedor: VWR Collection
444-0756EA 1040 EUR
444-0756 444-0757 444-0758
VWR®, Agitador de plataforma basculante
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Agitador de plataforma basculante com design de baixo perfil para utilização em hottes de extração de gases e incubadoras. A base de alumínio fundido oferece durabilidade e maior estabilidade e o design resistente a derramamentos canaliza os líquidos, protegendo, desta forma, os componentes internos. O controlo preciso da velocidade proporciona um movimento basculante suave e de baixa velocidade até 1 min⁻¹.
  • O controlo por microprocessador proporciona um ajuste eletrónico da inclinação de 0 a 15° com a unidade em funcionamento
  • O display LED exibe a