Print…
Agitadores rotativos multifunções tridimensionais, PS-M3D
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
PS-M3D
444-0353EA 883 EUR
444-0353
Agitadores rotativos multifunções tridimensionais, PS-M3D
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
O modelo PS-M3D é um agitador multifunções tridimensional de ângulo fixo e de velocidade variável, com diversas opções de mistura numa unidade compacta. As aplicações possíveis incluem imunoprecipitação, tratamentos de cultura de tecidos, coloração de gel, descoloração, coloração de anticorpos, lavagens, hibridações e blots. O motor passo-a-passo produz uma rotação regulada e reprodutível em toda a gama de velocidades. O modelo PS-M3D tem tudo o que é necessário para misturar partículas de tamanhos diferentes.
  • Multifunções: rotação, recíproco e vibração
  • Todas as acções podem ser