Print…
Agitadores magnéticos com aquecimento, ARE e AREX
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
F20500162
442-1098EA 0 EUR
442-1098
Agitadores magnéticos com aquecimento, ARE e AREX
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
Agitadores magnéticos com placa de aquecimento em liga de alumínio revestido que fornece uma distribuição uniforme do calor e boa resistência química, e é amplamente utilizado em investigação e desenvolvimento, laboratórios universitários e industriais.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Temperatura máxima de 370ºC
  • Compatível com frascos até 15 litros (ARE) e 20 litros (AREX)
  • Regulação eletrónica da velocidade até 1500 rpm
  • Íman de elevada potência tipo "PCM"
  • Os modelos AREX asseguram uma velocidade constante mesmo quando a viscosidade se altera
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo ARE
Environmentally Preferable
Material da placa Liga de alumínio
Dimensões da placa Ø 150 mm
Capacidade de agitação máx. de H₂O 15 L
Gama de velocidades <1500 min⁻¹
W×D×H 165×280×115 mm
Área aquecida Ø 155 mm
Temperature control accuracy -
Gama de temperaturas Ambiente...370 °C
Potência calorífica 630 W
Peso 2,6 kg