Print…
Agitador magnético maxMIX
Fornecedor: 2MAG
30501_UK 30501_CH 30501
442-0811EA 2086 EUR
442-0811 442-0810 442-0809
Agitador magnético maxMIX
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador magnético robusto com caixa de aço inoxidável hermeticamente selada, adequado para meios altamente viscosos. Temperaturas de serviço até 50 °C.
  • Acoplamento magnético muito forte com os ímanes SmCo, para transmissão de energia magnética a grandes distâncias, para recipientes de fundo espesso ou para recipientes com revestimento duplo
  • SoftStart para uma aceleração fiável e segura da barra agitadora
  • QuickSet para definir a velocidade de arranque e velocidade máxima
  • Função QuickStop para prevenir pós-funcionamento e ruptura do vidro
  • Armazenamento do