Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, ovais
Fornecedor: VWR Collection
442-0401EA 18 EUR
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, ovais
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Revestidas de PTFE, com núcleo magnético de Alnico V com núcleo magnético de Alnico V Superfície macia. Concebidas para usar em frascos de fundo redondo.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Termicamente resistentes, indicadas para gamas de temperaturas de -200 até +280 °C