Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, cilíndricas, com anel oscilante amovível
Fornecedor: VWR Collection
442-0375EA 45.7 EUR
442-0375 442-0369 442-0371 442-0373 442-0374 442-0376 442-0378 442-0379 442-0381 442-0382 442-0383 442-0384
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, cilíndricas, com anel oscilante amovível
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
Revestimento de PTFE, forte núcleo magnético de Alnico V. Superfície macia. Para recipientes com bases ligeiramente irregulares.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Termicamente resistentes, adequados para usar a temperaturas altas e baixas (-200 a +280 °C)